Learn More
Tartrate de sodium et de potassium tétrahydraté, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10346240 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10346240 1 kg 1kg
10529200 500 g 500g
10161960 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10346240 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/6880/60
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Tartrate de potassium et de sodium tétrahydraté, AR certifié pour analyse, Fisher Chemical, Quantité :500 g, CAS :6381-59-5, blanc, point de fusion :70,0°C, formule moléculaire :C4H12KNaO10, poids moléculaire :282.218, emballage :Récipient de poudre en plastique, pH :5,5 à 8,5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6381-59-5
Formule moléculaire C4H12KNaO10
Poids moléculaire (g/mol) 282.218
Numéro MDL 150989
Clé InChI VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
CID PubChem 2724148
Nom IUPAC potassium ; sodium ; 2,3-dihydroxybutanedioate ; tétrahydrate
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Spécification
Point de fusion 70 °C
Couleur Blanc
pH 5,5 à 8,5
Forme physique Solide en poudre
Quantité 1 kg
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Poids de la formule 282,22g/mol