Learn More
Tartrate de sodium et de potassium tétrahydraté, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsDescription
Tartrate de potassium et de sodium tétrahydraté, AR certifié pour analyse, Fisher Chemical, Quantité :500 g, CAS :6381-59-5, blanc, point de fusion :70,0°C, formule moléculaire :C4H12KNaO10, poids moléculaire :282.218, emballage :Récipient de poudre en plastique, pH :5,5 à 8,5
Spécification
Spécification
| Point de fusion | 70 °C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 5,5 à 8,5 |
| Forme physique | Solide en poudre |
| Quantité | 500 g |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Poids de la formule | 282,22g/mol |