Learn More
Tartrate de sodium et de potassium tétrahydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 12646757 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12646757 5 kg Récipient en plastique 5kg
10539010 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
12636757 1 kg Récipient de poudre en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12646757 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/6800/65
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 6381-59-5
Formule moléculaire C4H12KNaO10
Poids moléculaire (g/mol) 282.218
Numéro MDL 150989
Clé InChI VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
CID PubChem 2724148
Nom IUPAC potassium ;sodium ; 2,3-dihydroxybutanedioate ; tétrahydraté
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Spécification
Point de fusion 70°C
Couleur Blanc
pH 5.5 to 8.5
Forme physique Solide en poudre
Quantité 5 kg
Poids de la formule 282.22g/mol
Conditionnement Récipient en plastique