Learn More
Tartrate de sodium et de potassium tétrahydraté, extra pur, SLR, poudre, Fisher Chemical
Code produit 10519200 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10519200 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10519200 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/6840/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 70°C
CAS 6381-59-5
Couleur Blanc
pH 5.5 to 8.5
Forme physique Solide en poudre
Quantité 500 g
Formule moléculaire C4H12KNaO10
Numéro MDL 150989
Synonyme potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
Clé InChI VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Nom IUPAC potassium ; sodium ; 2,3-dihydroxybutanedioate ; tétrahydrate
Poids moléculaire (g/mol) 282.218
CID PubChem 2724148
Poids de la formule 282.22g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique