Learn More
Sorbate de potassium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10126923 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10126923 100 g Flacon en plastique 100g
10452825 250 g Flacon en plastique 250g
10541321 1 kg Flacon en plastique 1kg
11984961 5 kg Récipient en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10126923 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 291741000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.00€
    23.65€ / 100g
    Économisez 4.35€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 24634-61-5 | C6H7KO2 | 150.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24634-61-5
Formule moléculaire C6H7KO2
Poids moléculaire (g/mol) 150.22
Clé InChI CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
Synonyme potassium sorbate, sorbistat-k, potassium 2,4-hexadienoate, sorbistat potassium, potassium e,e-sorbate, sorbic acid potassium salt, potassium 2e,4e-hexa-2,4-dienoate, bb powder, sorbistat-potassium, caswell no. 701c
CID PubChem 23676745
ChEBI CHEBI:77868
Nom IUPAC Potassium ; (2E,4E)-hexa-2,4-diénoate
SMILES CC=CC=CC(=O)[O-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium sorbate
Acidité Passes test
Point de fusion 270.0°C
Couleur Blanc à crème
Perte à la dessiccation 1% (105°C, 3 hrs) max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3CH=CHCH=CHCOOK
Quantité 100 g
Merck Index 15, 8847
Informations sur la solubilité Solubility in water: 58.2 % (20°C). Other solubilities: soluble in alcohols: 6.5% (20°C)
Poids de la formule 150.22
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium sorbate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.