Learn More
Sorbate de potassium, Mikromol™
Code produit 17900516
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17900516 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17900516 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0955.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Sorbate de potassium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Sorbate
CAS 24634-61-5
Noms d’analytes ou de composants Potassium Sorbate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H7 O2 . K
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Potassium Sorbate, (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid potassium salt (1:1), (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid potassium salt, (E,E)-2,4-Hexadienoic acid potassium salt, Sorbic acid potassium salt, E 202, E 202 (preservative), K 60/95, PO 300, Potassium (E,E)-hexa-2,4-dienoate, Potassium sorbate
Formule InChI InChI=1S/C6H8O2.K/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/b3-2+,5-4+;
SMILES [K+].C\C=C\C=C\C(=O)[O-]
Nom IUPAC potassium ;(2E,4E)-pac-2,4-diénoate
Poids moléculaire (g/mol) 150.22
Quantité 250 mg
Poids de la formule 150,0083 g/mol