Learn More
Étalon de potassium dans l'huile de base 75, 1000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep ProduitsBeskrivelse
Indeholder
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
| Analyte | Concentration |
|---|---|
| K | 1000 μg/g |
Certificeringer
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Overholdelse
Conformité GHS / OSHA
Tekniske data
Tekniske data
| Nom chimique ou matériau | Potassium Oil Standard |
| Conditionnement | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
| CAS | 7440-09-7, 8042-47-5 |
| Certificat d’analyse | Avec Cerfiticaté d’Analyse |
| % min. CAS | 0.5, 99.5 |
| Concentration or Composition Notes | Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse. |
| % max. CAS | 0.5, 99.5 |
| Formule moléculaire | K |
| Numéro MDL | MFCD00133776 |
| À utiliser avec (équipement) | AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
| Vis mere |
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.