Learn More
Étalon de potassium pour l'absorption atomique (AAS) 10 000 μg/mL (10 000 ppm) dans de l'acide nitrique 0,5 M ( HNO3 ), Reagecon
BIOPHARMA
Code produit 11429129 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11429129 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11429129 Fournisseur Reagecon Code fournisseur AAKM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.00€
    104.85€ / 500mL
    Économisez 137.15€
    56% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Fabriqués par gravimétrie à partir de métaux ou de sel très purs (au moins 99,9 %) et testés par une méthode d’essai certifiée ISO 17025(réf. INAB : 264T).
  • Étalon de référence pour l'absorption atomique, matériau de référence pour l'absorption atomique
  • ISO/CEI17025 pour les tests des étalons ICP/ICP-MS à l'aide de l'ICP-MS (réf. INAB : 264T
  • ISO/CEI17025 pour l'étalonnage des balances de laboratoire (réf. INAB : 265C)
  • ISO / CEI 17025 pour l’étalonnage de la température dans la plage de température allant de −196 à +1200°C (réf. INAB : 265C)
  • ISO / CEI 17025 pour la mesure de la densité (réf. INAB : 264T) à l'aide de l'U-Tube oscillant et de la pycnométrie Bingham
  • ISO/CEI17025 pour certaines titrations complexométriques (réf. INAB : 264T
  • Conforme GHS/OSHA, REACH, etc.
  • Ce produit est fabriqué dans un environnement de salle blanche hautement contrôlé (ISO 7), à l’aide d’eau ultra-pure (spécialement traitée pour la production d’étalons de spectroscopie de masse), d’acides de haute qualité et de flacons pré-nettoyés.
  • La titrimétrie et la spectroscopie sont contrôlées et étalonnées à l'aide de matériaux de référence certifiés (’CR M) distincts, de sorte que le produit est livré avec deux couches de traçabilité, y compris les étalons NIST, le cas échéant.
  • Toutes les incertitudes de mesure de ce produit sont calculées selon les directives Eurachem/CITAC et signalées comme des incertitudes accrues au95 niveau de confiance en %.
Spécification
Description Matrice : acide nitrique 0,5 M (HNO3)
Conditionnement PEHD Triple lixiviation
Noms d’analytes ou de composants Potassium
Forme physique Liquide
Concentration 10 000 μg/mL (10 000 ppm)
Élément K
Quantité 500 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • POTASSIUM AAS STANDARD SOLUTION
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P361+P364-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium nitrate, nitric acid