Learn More
Étalon de potassium pour ICP/MS, 2 % de HNO3, SPEX CertiPrep™
Code produit 15265936 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 mL
Conditionnement:
125mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15265936 125 mL 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15265936 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur CLK21BY
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
K1 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Standard
Note relative au nom ICP/MS
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
CAS 7440-09-7, 7697-37-2, 7732-18-5
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
% max. CAS 2.0, 0.0, 98.0
Densité 1.01006 g/cm3 at 20°C
Forme physique Liquide
Formule moléculaire K
Numéro MDL MFCD00133776
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Clé InChI ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
SMILES [K]
Nom IUPAC potassium
Solvent or Matrix 2% HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 39.10
CID PubChem 5462222
Quantité 125 mL
ChEBI CHEBI:26216
Qualité Claritas PPT
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1mg/L
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire