Learn More
Norme de potassium : K à 1000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures, VHG™
Code produit 17921806
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
200 g
Conditionnement:
200g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17921806 200 g 200g
16499649 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17921806 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGOK1000200G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme de potassium : K à 1000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium
CAS 9-7-7440
Méthodes ICP/XRF/RDE
Noms d’analytes ou de composants Potassium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire K
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Kalium
Formule InChI InChI=1S/K.H
SMILES [K]
Nom IUPAC potassium
Solvent or Matrix Huile minérale à 75 cSt
Poids moléculaire (g/mol) 39.1
Quantité 200 g
Poids de la formule 38,9637 g/mol