Learn More
Solution étalon de potassium, matrice HNO3 1 g/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12943275 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12943275 500 mL 500mL
12933275 100 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12943275 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur B 128 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.40€
    54.00€ / 500mL
    Économisez 8.40€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Spécification
La solution contient HNO3
Concentration 1 g/L
Quantité 500 mL