Learn More
Solution étalon de potassium, pour AAS, 1 mg/ml de K dans 2 % de HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10022580 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10022580 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10022580 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 196205000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.05€
    51.30€ / 500mL
    Économisez 3.75€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour la spectroscopie d’adsorption atomique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium standard solution
Note relative au nom 1 mg/ml K in 2% HNO3
Conditionnement Flacon en plastique
CAS 7440-09-7, 7732-18-5
Forme physique Liquide
Formule moléculaire K
Concentration 997 to 1003 μg/mL of K(1+) in 2% HNO3 (20°C)
Numéro MDL MFCD00133776
Couleur Incolore
Solubilité solubilité dans l’eau : miscible.
Clé InChI ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
SMILES [K]
Nom IUPAC potassium
Poids moléculaire (g/mol) 39.10
CID PubChem 5462222
Quantité 500 ml
ChEBI CHEBI:26216
Poids de la formule 39.1
Qualité SAA
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium atomic absorption standard solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.