Learn More
Solution étalon de potassium, 1000 μg/ml, ECON spectro, Chem-Lab
Description
Cette solution étalon de potassium contient une concentration précise de 990–1010 μg/ml de K1+ ±0,5 %. Elle est utilisée pour déterminer la concentration des solutions dans les titrations. L’étalon de potassium a été utilisé dans la spectroscopie d’absorption atomique.
Spécification
Spécification
| CAS | 7447-40-7, 7732-18-5 |
| Densité | 1.00g/mL |
| Forme physique | Liquide |
| Formule moléculaire | ClK |
| Concentration | 990 – 1010 μg/mL K1 + (±0,5 %) |
| Numéro MDL | MFCD00011360 |
| Couleur | Incolore |
| Clé InChI | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [Cl-].[K+] |
| Nom IUPAC | Chlorure de potassium |
| Afficher plus |