Learn More
Sulfate de potassium, +99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals, anhydre, granulaire
Code produit 10593181 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10593181 500 g Flacon en plastique 500g
10732135 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10593181 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 205945000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.45€
    33.20€ / 500g
    Économisez 2.25€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7778-80-5 | K2O4S | 174.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-80-5
Formule moléculaire K2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 174.25
Numéro MDL MFCD00011388
Clé InChI OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
CID PubChem 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMILES [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Point d’ébullition 1689.0°C
Nom chimique ou matériau Potassium sulfate
Point de fusion 1067.0°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Blanc
pH 5.5 to 8.5 (5% soln. at 25°C)
Forme physique Poudre granulaire
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Densité 2.66
Formule linéaire K2SO4
Merck Index 15, 7793
Informations sur la solubilité Solubility in water: 110g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Nom IUPAC sulfate de dipotassium
Poids de la formule 174.25
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique