Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfate de potassium, + de 99 %, pour la biochimie
Code produit 12674997 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12674997 250 g Flacon en plastique 250g
12664997 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12674997 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 424212500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.75€
    35.65€ / 250g
    Économisez 6.10€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7778-80-5 | K2O4S | 174.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7778-80-5
Formule moléculaire K2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 174.25
Numéro MDL MFCD00011388
Clé InChI OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
CID PubChem 24507
ChEBI CHEBI:32036
Nom IUPAC sulfate de dipotassium
SMILES [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Point d’ébullition 1689.0°C
Nom chimique ou matériau Potassium sulfate
Point de fusion 1067.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Crystals
Quantité 250 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire K2SO4
Merck Index 15,7793
Informations sur la solubilité (10 g in 150 ml water) Clear colorless
Poids de la formule 174.25
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Biochimie