Learn More
Sulfate de potassium, 99 g, Thermo Scientific Chemicals
Description
Potassium sulfate is used in the production of fertilizers (i.e. providing potassium and sulfur), potassium alum, potassium carbonate and glass. In analytical chemistry, it is used in the determination of nitrogen by the Kjeldahl method and protein in foodstuffs. Also, it is used in the electrostatic effects on pKa values of amino acid residues in the staphylococcal nuclease. It is used in the separation of protein through electrophoresis and also serves as a laboratory reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le sulfate de potassium est utilisé dans la production d’engrais (c’est-à-dire fournissant du potassium et du soufre), d’alun de potassium, de carbonate de potassium et de verre. En chimie analytique, il est utilisé dans la détermination de l’azote par la méthode de Kjeldahl et de protéine dans les denrées alimentaires. De plus, il est utilisé dans les effets électrostatiques sur les valeurs pKa des résidus d’acides aminés dans la nucléase staphylococcique. Il est utilisé dans la séparation des protéines par électrophorèse et sert également de réactif de laboratoire.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le glycérol. Non soluble dans l’alcool, l’acétate et le disulfure de carbone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Specifications
Specifications
| Point d’ébullition | 1689°C |
| Nom chimique ou matériau | Potassium sulfate |
| Point de fusion | 1,069°C |
| Quantité | 1000 g |
| Odeur | Odorless |
| Densité | 2.662 |
| Merck Index | 14,7674 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol,acetate and carbon disulfide. |
| Poids de la formule | 174.27 |
| Pourcentage de pureté | 99% |