Learn More
Sulfate de potassium, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 10204590 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10204590 5 kg 5kg
10438800 500 g 500g
10519390 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10204590 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/6960/65
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 7778-80-5
Formule moléculaire K2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 174.25
Numéro MDL MFCD00011388
Clé InChI OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
CID PubChem 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMILES [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Point d’ébullition 1689 °C
Point de fusion 1067 °C
Couleur Blanc
pH 6 à 8
Forme physique Solide
Quantité 5 kg
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Nom IUPAC sulfate de dipotassium
Poids de la formule 174,25g/mol