Learn More
Sulfate de potassium, conforme aux normes analytiques de Ph. Eur., 99-101%, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Code produit 15661180 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
Boîte en carton
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
50kg
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15661180 1 kg Flacon poly 1kg
15681180 6 x 1 kg Flacon poly 6 pièces
15671180 50 kg Boîte en carton 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15661180 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 126581KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Conforme aux normes analytiques de Ph. Eur., 99 à 101 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-80-5
Formule moléculaire K2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 174.25
Numéro MDL MFCD00011388
Clé InChI OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
CID PubChem 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMILES [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Sulfate
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph.Eur.
Quantité 1 kg
Formule linéaire K2SO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Informations sur la solubilité Insoluble in alcohol, Soluble in boiling water 1gm/4mL, Soluble in glycerol 1gm/75mL, Soluble in water 1gm/8.3mL
Nom IUPAC sulfate de dipotassium
Poids de la formule 174.26g/mol
Pourcentage de pureté 99 to 101%
Conditionnement Flacon poly