Learn More
Sulfate de potassium, (poudre / qualité ACS du réactif), MP Biomedicals
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium Sulfate |
| Note relative au nom | Anhydre |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 1 kg |
| Nom IUPAC | Sulfate de dipotassium |
| Poids de la formule | 174.26 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Qualité | Réactif ACS |