Learn More
Sulfate de potassium, Puriss. p.a., ACS Reagent, Réagitoire. ISO, ≥99 %, Solstice
Code produit 15693360
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
50kg
5kg
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15693360 6 x 1 kg 6 pièces
15663360 1 kg 1kg
15683360 5 kg 5kg
15673360 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15693360 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 312706X1KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    434.00€
    243.28€ / 6 pièces
    Économisez 190.72€
    43% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, ≥ 99 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7778-80-5
Formule moléculaire K2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 174.25
Numéro MDL MFCD00011388
Clé InChI OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
CID PubChem 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMILES [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Point d’ébullition 1 698 °C
Nom chimique ou matériau Potassium sulfate
Note relative au nom Puriss. p.a., ACS Reagent, Réagitoire. ISO, ≥99%
% max. CAS 100.0000%
Forme physique Crystalline Powder
Quantité 6 x 1 kg
Formule linéaire K2SO4
Nom IUPAC sulfate de dipotassium
Poids de la formule 174.26
Pourcentage de pureté >99%
Qualité Réactif ACS / réactif ISO
Conditionnement Flacon poly
Densité 2.66 g/cm3