Learn More
Sulfure de potassium, 90 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11924231 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
2.50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11924231 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
11914231 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11924231 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 440210025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    257.00€
    241.00€ / 2.5kg
    Économisez 16.00€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 10117-38-1 | K2O3S | 158.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10117-38-1
Formule moléculaire K2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 158.26
Clé InChI BHZRJJOHZFYXTO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium sulfite, dipotassium sulfite, potassium sulphite, sulfurous acid, dipotassium salt, unii-015kzc652e, sulfurous acid, potassium salt 1:2, potassium sulfite k2so3, kaliumsulfit, potassiumsulfite, dipotassium ion sulfite
CID PubChem 24958
Nom IUPAC dipotassium , sulfite
SMILES [O-]S(=O)[O-].[K+].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium sulfite
Quantité 2.5 kg
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (Iodimetry)
Formule linéaire K2SO3
Merck Index 15,7795
Poids de la formule 158.26
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Pures