Learn More
Sulfite de potassium, MP Biomedicals
Code produit 11423426 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11423426 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11423426 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0522585525
 Article restreint
Expédition estimée: 17-03-2027
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Sulphite
CAS 10117-38-1
Quantité 25 g
Formule moléculaire K2O3S
Synonyme potassium sulfite, dipotassium sulfite, potassium sulphite, sulfurous acid, dipotassium salt, unii-015kzc652e, sulfurous acid, potassium salt 1:2, potassium sulfite k2so3, kaliumsulfit, potassiumsulfite, dipotassium ion sulfite
Clé InChI BHZRJJOHZFYXTO-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-]S(=O)[O-].[K+].[K+]
Nom IUPAC dipotassium , sulfite
Poids moléculaire (g/mol) 158.254
CID PubChem 24958
Poids de la formule 158.26