Learn More
Tert-butoxide de potassium, solution 1M dans tert-butanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium tert-butoxide |
Note relative au nom | 1M solution in tert-butanol |
Quantité | 800 mL |
Formule linéaire | (CH3)3COK |
Point d’éclair | 12°C |
Poids de la formule | 112.21 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.90 to 1.10M |
Conditionnement | Flacon en verre AcroSeal™ |
Aspect | Colorless to amber solution |
Gravité spécifique | 0.82 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium tert-butoxide, 1M solution in tert-butanol
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H332-Nocif par inhalation.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.