Learn More
Tert-butoxide de potassium, 20 % de solution pure dans THF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4510596 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250mL
50mL
Code produit. 10292372
Marque: Thermo Scientific Acros 364990500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 865-47-4 | C4H9KO | 112.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium tert-butoxide
CAS 865-47-4, 109-99-9
Couleur Ambre à incolore
Densité 0.9290g/mL
Point d’éclair −21°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H9KO
Formule linéaire (CH3)3COK
Quantité 50 mL
Fieser 01,911; 02,336; 03,233; 04,399; 05,544; 06,477; 08,407; 09,380; 10,323; 11,432; 12,97; 14,264; 17,289
Gravité spécifique 0.929
Synonyme potassium tert-butoxide, potassium tert-butanolate, potassium t-butoxide, potassium 2-methylpropan-2-olate, potassium tert-butylate, kotbu, 2-methyl-2-propanol, potassium salt, tert-butoxypotassium, potassium-t-butoxide, t-buok
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts with water.
Clé InChI LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)[O-].[K+]
Nom IUPAC potassium ; 2-méthylpropan-2-olate
Poids moléculaire (g/mol) 112.21
CID PubChem 23665647
Poids de la formule 112.21
Qualité Pures
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium tert-butoxide, 20 wt.% solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.