Learn More
Tétrabromoaurate(III) de potassium dihydraté, 99,99 % (base de métaux), Au. 33 % min. Thermo Scientific Chemicals Premion™
Code produit 11357497
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11357497 5 g 5g
11347497 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11357497 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012664.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13005-38-4 | KAuBr4·2H2O
It is used as a Laboratory chemical and manufacture of substances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13005-38-4
Formule moléculaire KAuBr4·2H2O
Numéro MDL MFCD00049650
Synonyme Gold potassium bromide
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium tetrabromoaurate(III) dihydrate
Note relative au nom Au 33% min.
Couleur Rouge à marron
Forme physique Cristalline
Quantité 5 g
Odeur Weak
Aspect Red-brown crystals
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol
Poids de la formule 591.72 (555.69 Anhydrous)