Learn More
Tétrabromoplatine de potassium(II), 99,9 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15496995
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15496995 2.5 g 2.50g
15407005 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15496995 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045548.88
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 13826-94-3 | Br4K2Pt | 592.90 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13826-94-3
Formule moléculaire Br4K2Pt
Poids moléculaire (g/mol) 592.90
Numéro MDL MFCD00011376
Clé InChI AXZAYXJCENRGIM-UHFFFAOYSA-J
Synonyme br4pt.2k, dipotassium;tetrabromoplatinum 2-, dipotassium tetrabromoplatinumdiuide
CID PubChem 71310129
Nom IUPAC Dipotassium ;tétrabromoplatine(2-)
SMILES [K+].[K+].[Br-].[Br-].[Br-].[Br-].[Pt++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium tetrabromoplatinate (II)
Point de fusion >300°C
Forme physique Cristalline
Quantité 2.5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire K2PtBr4
Poids de la formule 592.9
Pourcentage de pureté 99.9%