Learn More
Tétrachloropalladate de potassium(II), 32,0 % de Pd minimum, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10164070 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10164070 10 g Flacon en verre 10g
10002560 2 g Flacon en verre 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10164070 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 195120100
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10025-98-6 | Cl4K2Pd | 326.41 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-98-6
Formule moléculaire Cl4K2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 326.41
Numéro MDL MFCD00011373
Clé InChI LGCKLDWLSVFMGL-UHFFFAOYSA-J
Synonyme potassium tetrachloropalladate ii, potassium chloropalladite, potassium tetrachloropalladate, ccris 6625, potassium chlorophalladite, potassium palladium chloride, potassium palladous chloride, dipotassium tetrachloropalladate ii, dipotassium tetrachloropalladate 2-, tetrachloropalladate 2-dipotassium
CID PubChem 61438
Nom IUPAC tétrachloropalladate(2-) de dipotassium
SMILES Cl[Pd-2](Cl)(Cl)Cl.[K+].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium tetrachloropalladate(II)
Point de fusion 105.0°C
Note relative au nom min 32.0% Pd
Couleur Marron à marron-vert
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 10 g
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 2.67
Densité 2.6700g/mL
Formule linéaire K2PdCl4
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Poids de la formule 326.41
Pourcentage de pureté ≥32% (Pd)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium tetrachloropalladate(II)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.