Learn More
Tétrachloropalladate de potassium(II), 99,99 % (base de métaux), Pd 32,2 % min., Thermo Scientific Chemicals Premion™
Code produit 11301978
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11301978 2 g -
11311978 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11301978 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011885.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10025-98-6 | Cl4K2Pd | 326.417 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-98-6
Formule moléculaire Cl4K2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 326.417
Numéro MDL MFCD00011373
Clé InChI LGCKLDWLSVFMGL-UHFFFAOYSA-J
Synonyme potassium tetrachloropalladate ii, potassium chloropalladite, potassium tetrachloropalladate, ccris 6625, potassium chlorophalladite, potassium palladium chloride, potassium palladous chloride, dipotassium tetrachloropalladate ii, dipotassium tetrachloropalladate 2-, tetrachloropalladate 2-dipotassium
CID PubChem 61438
Nom IUPAC tétrachloropalladate(2-) de dipotassium
SMILES Cl[Pd-2](Cl)(Cl)Cl.[K+].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium tetrachloropalladate(II)
Point de fusion 105°C (decomposition)
Note relative au nom Pd 32.2% min.
Couleur Rouge à marron
Forme physique Cristalline
Quantité 2 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol and ethanol.
Poids de la formule 326.42
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Aspect Red-brown crystals
Densité 2.67