Learn More
Tétrachloropalladate de potassium(II), 99,99 % (base de métaux), Pd 32,2 % min., Thermo Scientific Chemicals Premion™
Code produit 11311978
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11311978 10 g 10g
11301978 2 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11311978 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011885.09
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 10025-98-6 | Cl4K2Pd | 326.417 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-98-6
Formule moléculaire Cl4K2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 326.417
Numéro MDL MFCD00011373
Clé InChI LGCKLDWLSVFMGL-UHFFFAOYSA-J
Synonyme potassium tetrachloropalladate ii, potassium chloropalladite, potassium tetrachloropalladate, ccris 6625, potassium chlorophalladite, potassium palladium chloride, potassium palladous chloride, dipotassium tetrachloropalladate ii, dipotassium tetrachloropalladate 2-, tetrachloropalladate 2-dipotassium
CID PubChem 61438
Nom IUPAC tétrachloropalladate(2-) de dipotassium
SMILES Cl[Pd-2](Cl)(Cl)Cl.[K+].[K+]
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Potassium tetrachloropalladate(II)
Point de fusion 105°C (decomposition)
Note relative au nom Pd 32.2% min.
Couleur Rouge à marron
Forme physique Cristalline
Quantité 10 g
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Aspect Red-brown crystals
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (metals basis)
Densité 2.67
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol and ethanol.
Poids de la formule 326.42
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.