Learn More
Tétracyanonickélate de potassium(II) hydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388218
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11388218 10 g 10g
11378218 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11388218 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039434.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 339527-86-5 | C4K2N4Ni | 240.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 339527-86-5
Formule moléculaire C4K2N4Ni
Poids moléculaire (g/mol) 240.96
Numéro MDL MFCD00049669
Clé InChI QOOHKAMDWOKKBR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium tetracyanonickelate ii hydrate, c4n4ni.2k.h2o, dipotassium tetracyanonickelate 2-hydrate
Nom IUPAC dipotassium tetracyanonickeldiuide
SMILES [K+].[K+].N#C[Ni--](C#N)(C#N)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium tetracyanonickelate(II) hydrate
Point de fusion 100°C (in -H2O)
Forme physique Cristalline
Quantité 10 g
Numéro UN UN1588
Merck Index 14,7684
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 240.99 (Anhydrous)
Densité 1.875g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium tetracyanonickelate(II) hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium tetracyanonickelate(II) hydrate