Learn More
Tétrafluoroborate de potassium, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10780561 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
25g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10780561 25 g Flacon en plastique 25g
10503801 1 kg Flacon en plastique 1kg
13478488 5 kg Bouteille en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10780561 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 269220250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.30€
    31.65€ / 25g
    Économisez 5.65€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 14075-53-7 | BF4K | 125.90 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14075-53-7
Formule moléculaire BF4K
Poids moléculaire (g/mol) 125.90
Numéro MDL MFCD00011395
Clé InChI AKEBROIVCDHVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium tetrafluoroborate, potassium fluoroborate, potassium fluoborate, potassium borofluoride, avogadrite, potassium boron fluoride, potassium fluorohydroborate, potassium hydrofluoroborate, boron potassium fluoride, potassium boride fluoride
CID PubChem 518872
Nom IUPAC potassium ; tétrafluoroborate
SMILES [K+].F[B-](F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium tetrafluoroborate
Point de fusion 530.0°C
Note relative au nom c.p.
Couleur Blanc à gris
Forme physique Poudre de microcristaux
Quantité 25 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min
Densité 2.5
Formule linéaire KBF4
Merck Index 15,7804
Informations sur la solubilité Solubility in water: 4.4g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in boiling alcohol
Poids de la formule 125.91
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur