Learn More
Thioacétate de potassium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11975731 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11975731 500 g Flacon en verre 500g
10318360 25 g Flacon en verre 25g
10104660 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11975731 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 221305000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    980.00€
    919.00€ / 500g
    Économisez 61.00€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 10387-40-3 | C2H3KOS | 114.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10387-40-3
Formule moléculaire C2H3KOS
Poids moléculaire (g/mol) 114.2
Clé InChI SDJHDRMYZQFJJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium thioacetate, ethanethioic s-acid; potassium, schiff reagent potassium
CID PubChem 24201352
Nom IUPAC Acide S-éthanethioïque ; potassium
SMILES CC(=O)S.[K]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium thioacetate
Point de fusion 173.0°C to 176.0°C
Couleur Blanc à marron
pH ≤11 (10% aq. soln.)
Forme physique Poudre cristalline, cristaux ou morceaux
Quantité 500 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Aspect (10% in water) clear
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire CH3COSK
Beilstein 02,23
Fieser 01,955
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble in water
Poids de la formule 114.2
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium thioacetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.