Learn More
Thiocyanate de potassium, 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium thiocyanate |
| Point de fusion | 170.0°C to 179.0°C |
| Couleur | Incolore ou blanc |
| Forme physique | Crystals |
| Quantité | 100 g |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Gravité spécifique | 1.886 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (Argentometry) |
| Densité | 1.8860g/mL |
| Formule linéaire | KSCN |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Potassium thiocyanate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H312-Nocif par contact cutané.
- EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.