Learn More
Thiocyanate de potassium, 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10736753 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10736753 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10349232 100 g Flacon en plastique 100g
10461533 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10736753 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 377430025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    308.00€
    289.00€ / 2.5kg
    Économisez 19.00€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 333-20-0 | CKNS | 97.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 333-20-0
Formule moléculaire CKNS
Poids moléculaire (g/mol) 97.18
Numéro MDL MFCD00011413
Clé InChI ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
CID PubChem 516872
ChEBI CHEBI:30951
Nom IUPAC thiocyanate de potassium
SMILES C(#N)[S-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium thiocyanate
Point de fusion 170.0°C to 179.0°C
Couleur Incolore ou blanc
Forme physique Crystals
Quantité 2.5 kg
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.886
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Densité 1.8860g/mL
Formule linéaire KSCN
Merck Index 15,7807
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2170g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Poids de la formule 97.18
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures