Learn More
Thiocyanate de potassium, + 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10086063 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
2.50kg
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10086063 250 g Flacon en plastique 250g
10002490 500 g Flacon en plastique 500g
10562863 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10618313 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10086063 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 196582500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.60€
    37.65€ / 250g
    Économisez 6.95€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 333-20-0 | CKNS | 97.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 333-20-0
Formule moléculaire CKNS
Poids moléculaire (g/mol) 97.18
Numéro MDL MFCD00011413
Clé InChI ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
CID PubChem 516872
ChEBI CHEBI:30951
Nom IUPAC thiocyanate de potassium
SMILES C(#N)[S-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium thiocyanate
Point de fusion 170.0°C to 179.0°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Blanc
pH 5.3 to 8.7 (5% soln. at 20°C)
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 250 g
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.886
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Argentometry)
Densité 1.8860g/mL
Formule linéaire KSCN
Fieser 01,954
Merck Index 15, 7807
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2170g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Poids de la formule 97.18
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium thiocyanate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.