Learn More
Thiocyanate de potassium, ACS, 98,5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11337887
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11337887 100 g 100g
11327887 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11337887 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014318.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 333-20-0 | CKNS | 97.176 g/mol
Potassium thiocyanate is used in the preparation of ethylenesulfide, lead thiocyante, which is used in the convertion of acyl chloride to thiocyanates. It is also used in solid state NMR of heavy-metal nuclei which results in the preparation of several mercury-thiocyanate and selenocyanate compounds as potential models. It finds application in cosmetic and personal care product formulations as a skin conditioning agent. Also used in moisturizers and oral care products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 333-20-0
Formule moléculaire CKNS
Poids moléculaire (g/mol) 97.176
Numéro MDL MFCD00011413
Clé InChI ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
CID PubChem 516872
ChEBI CHEBI:30951
Nom IUPAC thiocyanate de potassium
SMILES C(#N)[S-].[K+]
Spécification
Point d’ébullition 500°C (decomposition)
Nom chimique ou matériau Potassium thiocyanate
Point de fusion 172°C to 175°C
Note relative au nom For ACS analysis
Couleur Blanc
Forme physique Crystals
Quantité 100 g
Odeur Odorless
Sensibilité Light and moisture sensitive
Aspect White crystalline
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min.
Densité 1.89 g/cm3
Beilstein 3594799
Informations sur la solubilité Soluble in water,acetone,and alcohol. When dissolved in its own weight of water,the temperature drops ^=30° Soluble in water,acetone and alcohol.
Poids de la formule 97.18
Qualité ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium thiocyanate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium thiocyanate