Learn More
Thiocyanate de potassium, réactif ACS, ≥99 %, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
:
25 kg
Description
Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium thiocyanate |
| CAS | 333-20-0 |
| Couleur | Jaune clair |
| Quantité | 25 kg |
| Formule moléculaire | CKNS |
| Clé InChI | ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [K+].[S-]C#N |
| Nom IUPAC | potassium cyanosulfanide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 97.18 |