Learn More
Concentré de thiocyanate de potassium, pour une solution standard de 1L, 0,1 M KSCN, Solstice
Code produit 15665230
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
6 x 1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15665230 6 x 1 de chaque 6 pièces
15655230 1 Pc. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15665230 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 381406X1EA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    285.00€
    269.59€ / 6 pièces
    Économisez 15.41€
    5% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
pour solution standard 1 L, 0,1 M KSCN
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 333-20-0 , 7732-18-5
Formule moléculaire CKNS
Poids moléculaire (g/mol) 97.176
Numéro MDL MFCD00011413
Clé InChI ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
CID PubChem 516872
ChEBI CHEBI:30951
Nom IUPAC potassium;thiocyanate
SMILES C(#N)[S-].[K+]
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Potassium thiocyanate concentrate
Note relative au nom Pour la solution standard 1L, 0,1 M KSCN
% min. CAS 80.0000%, 10.0000%
% max. CAS 90.0000%, 20.0000%
Forme physique Concentré
Quantité 6 x 1 de chaque
Conditionnement Ampoule
Densité 1 g/mL à 25 °C(lit.)
Formule linéaire KSCN
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3594799
Poids de la formule 97.18
Qualité Reagent
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.