Learn More
Thiocyanate de potassium, Puriss. p.a., ACS Reagent, Réagitoire. ISO, Rééducation Ph. Eur., ≥99 %, Solstice
Code produit 15663370
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
6 x 250 g
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15663370 6 x 250 g 6 pièces
15623370 250 g 250g
15603370 1 kg 1kg
15613370 2.5 kg 2.50kg
15643370 6 x 1 kg 6 pièces
15653370 6 x 2.5 kg 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15663370 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 312726X250G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    422.00€
    383.20€ / 6 pièces
    Économisez 38.80€
    9% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 333-20-0
Formule moléculaire CKNS
Poids moléculaire (g/mol) 97.176
Numéro MDL MFCD00011413
Clé InChI ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
CID PubChem 516872
ChEBI CHEBI:30951
Nom IUPAC potassium;thiocyanate
SMILES C(#N)[S-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Thiocyanate
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantité 6 x 250 g
Formule linéaire KSCN
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 97.18
Pourcentage de pureté ≥99 %
Qualité ACS/certifié pur