Learn More
Solution de thiocyanate de potassium, Solstice
Code produit 15604850
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15604850 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15604850 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 351941L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00€
    120.72€ / 1L
    Économisez 12.28€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Volumétrique, 0,1 M KSCN
Les produits de titration de haute qualité de Solstice couvrent l'ensemble du flux de travail et comprennent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium thiocyanate solution
CAS 333-20-0
Forme physique Liquid
Quantité 1 L
Formule moléculaire CKNS
Formule linéaire KSCN
Numéro MDL MFCD00011413
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3594799
Synonyme potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
Clé InChI ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
SMILES C(#N)[S-].[K+]
Nom IUPAC potassium;thiocyanate
Poids moléculaire (g/mol) 97.176
CID PubChem 516872
ChEBI CHEBI:30951
Poids de la formule 97,18g/mol
Qualité Not Available
Conditionnement Plastic Bottle
Densité 1 g/ml à 25 °C