Learn More
Thiosulfate de potassium hydraté, 96+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10035213 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10035213 100 g Flacon en plastique 100g
10638044 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10035213 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 388691000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1264198-56-2 | K2O3S2 | 190.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1264198-56-2
Formule moléculaire K2O3S2
Poids moléculaire (g/mol) 190.31
Numéro MDL MFCD00150405
Clé InChI FGRVOLIFQGXPCT-UHFFFAOYSA-L
CID PubChem 61501
SMILES [K+].[K+].[O-]S([S-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium thiosulfate hydrate
Couleur Incolore à jaune
pH 6 to 9 (5% soln.)
Forme physique Liquide
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 96.0 to 104% (On dry substance) (Iodimetry)
Formule linéaire K2S2O3·xH2O
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Nom IUPAC dipotassium;dioxido-oxo-sulfanylidène-$l^{6}-sulfane
Poids de la formule 190.33
Pourcentage de pureté ≥96%
Qualité Extra pur
Perte à la dessiccation 4% max. (150°C)