Learn More
Vinyltrifluoroborate de potassium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7047200
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11364855 1 g 1g
11374855 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 11364855 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17970.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13682-77-4 | C2H3BF3K | 133.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13682-77-4
Formule moléculaire C2H3BF3K
Poids moléculaire (g/mol) 133.95
Numéro MDL MFCD02093335
Clé InChI ZCUMGICZWDOJEM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium vinyltrifluoroborate, potassium trifluoro vinyl borate, potassium ethenyltrifluoroboranuide, vinyltrifluoroboric acid potassium salt, potassium vinyltrifluorborate, potassium ethenyl trifluoroborate, potassium ethenyltrifluoroborate, potassium trifluoro vinyl boranuide, pubchem11308, potassiumvinyltrifluoroborate
CID PubChem 23679353
Nom IUPAC potassium ; éthényl (trifluoro) boranuide
SMILES [B-](C=C)(F)(F)F.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium vinyltrifluoroborate
Point de fusion 230°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 7777570
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 133.95
Pourcentage de pureté 97%