Learn More
Memmert™ Contact sans potentiel (24 V / 2 A) avec prise conforme à la norme NAMUR NE 28 pour message d’erreur combiné pour UF75
Code produit. 17519675 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Ampérage:
2 A
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17519675
Marque: Memmert™ UF75H6
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Contact sans potentiel pour message d’erreur de combinaison (par ex. défaillance d’alimentation, défaillance de capteur, fusible).
  • Accessoires
  • Pour message d’erreur combiné
Specifications
À utiliser avec (équipement) Étuve UF75
Type Contact sans potentiel
Comprend Prise conforme à la norme NAMUR NE 28
Tension 24 V
Ampérage 2 A