missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Contact sans potentiel (24 V / 2 A) avec prise conforme à la norme NAMUR NE 28 pour message d’erreur combiné pour UN55

Code produit. 17590296 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Ampérage:
2 A
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17590296

Marque: Memmert™ UN55H6

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Contact sans potentiel pour message d’erreur de combinaison (par ex. défaillance d’alimentation, défaillance de capteur, fusible).

  • Accessoires
  • Pour message d’erreur combiné

Spécification

À utiliser avec (équipement) Étuve UN55
Type Contact sans potentiel
Comprend Prise conforme à la norme NAMUR NE 28
Tension 24 V
Ampérage 2 A
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis