Description
- 10 potential-free contacts (4 inputs and 6 outputs)
- For external pumps, valves, fans and ring line systems, for example
- Installed by Customer Service
- Activating external signal receivers for PLW 8636
Spécification
Spécification
| Type de produit | Pump |
| À utiliser avec (équipement) | Washer-Disinfectors |
| Quantité | 1 Ea. |