Learn More
Fisherbrand™ Nacelles de pesée antistatiques Pour-Boat
Code produit. p-7114443 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
58 x 43 x 13 mm
83 x 132 x 26 mm
108 x 183 x 26 mm
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 15718177
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Versement précis pour une perte d’échantillon minimale. Les nacelles de pesée antistatiques Fisherbrand™ Pour-Boat sont des nacelles en PS à surfaces lisses.
  • La conception du bec verseur distribue facilement les échantillons sans plier la boîte.
  • Les boîtes à fond plat sont fabriquées en PS de 12 mil d’épaisseur pour plus de résistance, de stabilité et une meilleure manipulation.
  • Idéal pour la pesée de produits solides.
  • Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases.
  • Plage de températures : -10 à 70°C (14 à 158°F).
  • 1 couleur 3 tailles.
  • Peut être utilisé avec des analyseurs d’humidité à micro-ondes.
  • Conforme FDA / qualité alimentaire.
  • Antistatiques
  • 500/boîte
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Forme du fond Plat
Couleur Blanc
Matériau Polystyrène
Forme Nacelle
Stérilité Non stérile
Type Nacelle de pesée antistatique
À utiliser avec (équipement) Analyseur d’humidité à micro-ondes
Quantité 500 Pk.
Plage de températures (impériale) 14°F to 158°F
Plage de températures (métrique) -10°C à +70°C
Épaisseur 12 mil
Dimensions (L x l x H) 108 x 183 x 26 mm
Longueur (impériale) 1 in.
Longueur (métrique) 108 mm
Largeur (impériale) 3.3 in.
Largeur (métrique) 183 mm
Hauteur (métrique) 26 mm
Hauteur (impériale) 1 in