Learn More
Fisherbrand™ Nacelles de pesée Pour-Boat
GREENER_CHOICE
Code produit. 11324125 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Hauteur (métrique):
13 mm
26 mm
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 11324125
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Distribue facilement les échantillons sans plier la nacelle. Les boîtes de pesée à nacelle de versement Fisherbrand™ peuvent être utilisées avec les analyseurs d’humidité à micro-ondes.
  • Polystyrène flexible
  • Les boîtes à fond plat sont fabriquées en polystyrène de 12 mm d’épaisseur pour plus de résistance, de stabilité et une meilleure manipulation.
  • Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases
  • Plage de températures : -10 à 70°C (14 à 158°F)
  • Conformes FDA / qualité alimentaire.
Spécification
Forme du fond Plat
Couleur White
Jetable Jetable
Matériau Polystyrène
Forme Nacelle, plate
Stérilité Non-sterile
Type Nacelle de pesée
Dimensions Moyenne ; 83 x 132 x 26 mm
Épaisseur 12 mil
Hauteur (métrique) 26 mm