Learn More
Fisherbrand™ Nacelles de pesée Pour-Boat
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Hauteur (métrique):
13 mm
26 mm
Conditionnement:
500 pièces
Description
- Polystyrène flexible
- Les boîtes à fond plat sont fabriquées en polystyrène de 12 mm d’épaisseur pour plus de résistance, de stabilité et une meilleure manipulation.
- Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases
- Plage de températures : -10 à 70°C (14 à 158°F)
- Conformes FDA / qualité alimentaire.
Spécification
Spécification
| Forme du fond | Plat |
| Couleur | White |
| Jetable | Jetable |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Nacelle, plate |
| Stérilité | Non-sterile |
| Type | Nacelle de pesée |
| Dimensions | Moyenne ; 83 x 132 x 26 mm |
| Épaisseur | 12 mil |
| Hauteur (métrique) | 26 mm |