Learn More
Norme de point de cout IP15, ASTM D 97, ISO 3016, BS 2000, Pt 15 (30,5°C) UKAS ISO 17034 Certifié 250 ml, Paragon Scientific™
Code produit 15451850
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15451850 250 ml 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15451850 Fournisseur Paragon Scientific Code fournisseur CRMUPPGO
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Matériaux de référence certifiés pour le point d'écoulement pour la vérification des instruments de laboratoire utilisés dans l'analyse des produits pétroliers et dérivés pour le point d15'écoulement IP , ASTM D97 , NFT60 -105.
  • Certifié selon la norme ISO 17034 dans le cadre de l’accréditation UKAS au moyen d’une étude interlaboratoire spécifique à une méthode.
  • Entièrement traçable aux normes internationales.
  • Fournis avec couvercles.
  • Emballage de sécurité inviolable.
  • Durée de conservation de 12 mois
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Certifications
Valeurs nominales citées
Spécification
Numéro UN UN 1202
Quantité 250 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • CRMU-PPGO
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.