Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacon à poudre avec joint rodé conique
Code produit. p-8006067
Click to view available options
Volume (métrique):
100 mL
250 ml
500 mL
1000 mL
2000 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10090301
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 03043037
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ballons pour évaporateurs
• Rotavapor Heidolph
• Rotavapor Büchi
• Ballons 50 à 3000mL forme poire
• Le volume de liquide ne doit pas dépasser 50% du volume du ballon
• Ballon dessiccateur CN 29/32
• Ballon à cannelures aspirées
• 2000mL
Spécification
Matériau Verre Duran
Type Flacon à poudre
À utiliser avec (équipement) Évaporateurs rotatifs
Volume (métrique) 100 mL
Diamètre (métrique) 60 mm